Print…
4-(11-Hydroxyundecyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
H1216-1G H1216-5G
TCIAH1216-1GEA 75 EUR
TCIAH1216-1G TCIAH1216-5G
4-(11-Hydroxyundecyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (por HPLC)
4-(11-Hydroxyundecyloxy)benzaldehyde
Fórmula: C₁₈H₂₈O₃
Peso Molecular: 292.42 g/mol
Número CAS: 124389-14-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C