Print…
1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-Hexadecafluorophthalocyaninecopper(II) ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
Sinônimos: F16CuPc, Copper(II) 1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-Hexadecafluorophthalocyanine
H1194-1G H1194-100MG
TCIAH1194-1GEA 195 EUR
TCIAH1194-1G TCIAH1194-100MG
1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-Hexadecafluorophthalocyaninecopper(II) ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação), purificado por sublimação
1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-Hexadecafluorophthalocyaninecopper(II)
Fórmula: C₃₂CuF₁₆N₈
Peso Molecular: 863.93 g/mol
Número MDL : MFCD00274642
Número CAS: 14916-87-1
Encomendar
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %