Print…
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 1-Hydroxyethylethoxypiperazine
H1192-25G H1192-5G
TCIAH1192-25GEA 62 EUR
TCIAH1192-25G TCIAH1192-5G
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol
Fórmula: C₈H₁₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 172°C
Número MDL : MFCD00074931
Número CAS: 13349-82-1
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %