4-(4-Hydroxybutyl)thiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
H1142-25G
H1142-5G
TCIAH1142-25GEA
374
EUR
TCIAH1142-25G
TCIAH1142-5G
4-(4-Hydroxybutyl)thiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(4-Hydroxybutyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
Fórmula:
C₈H₁₇NO₃S Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número CAS:
59801-41-1 |
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 63.0 to 66.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |