Print…

1,2,6-Hexanetriol ≥99.0% (por GC)

Fornecedor: TCI

H1069-5G H1069-25G
TCIAH1069-5GEA 47 EUR
TCIAH1069-5G TCIAH1069-25G
1,2,6-Hexanetriol ≥99.0% (por GC)
1,2,6-Hexanetriol
Fórmula: C₆H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 178°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002976
Número CAS: 106-69-4
EINECS: 203-424-6

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR