Print…
4,4'-Hexamethylenebis(1,1-dimethylsemicarbazide) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,6-Bis[3-(dimethylamino)ureido]hexane, N,N'-(Hexane-1,6-diyl)bis(2,2-dimethylhydrazinecarboxamide)
H1064-25G H1064-500G
TCIAH1064-25GEA 24 EUR
TCIAH1064-25G TCIAH1064-500G
4,4'-Hexamethylenebis(1,1-dimethylsemicarbazide) ≥98.0% (por análise titulométrica)
4,4'-Hexamethylenebis(1,1-dimethylsemicarbazide)
Fórmula: C₁₂H₂₈N₆O₂
Peso Molecular: 288.40 g/mol
Número MDL : MFCD00089122
Número CAS: 69938-76-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency