Itaconic anhydride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methylenesuccinic anhydride, 3-Methylenedihydrofuran-2,5-dione
B25216.14
B25216.22
B25216.36
B25216.14EA
56.1
EUR
B25216.14
B25216.22
B25216.36
Itaconic anhydride ≥97%
Itaconic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 2170-03-8
Molecular Formula: C5H4O3
Formula Weight: 112.09
Melting Point: 68-72°
Boiling Point: 114-115°/12mm
MDL No.: MFCD00005530
Fórmula:
C₅H₄O₃ Ponto de ebulição: 114…115 °C (12 mmHg) Ponto de Fusão: 68…72 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005530 Número CAS: 2170-03-8 EINECS: 218-518-2 |