Print…
5-Hydroxy-1-indanone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1051-25G H1051-5G
TCIAH1051-25GEA 300 EUR
TCIAH1051-25G TCIAH1051-5G
5-Hydroxy-1-indanone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Hydroxy-1-indanone
Fórmula: C9H8O2
Peso Molecular: 148.1600 g/mol
Número MDL : MFCD00857527
Número CAS: 3470-49-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 189.0 deg-C