Print…
Itaconic anhydride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
412940250 412941000
ACRO412940250EA 72.6 EUR
ACRO412940250 ACRO412941000
Itaconic anhydride 98%
Itaconic anhydride
Fórmula: C₅H₄O₃
Ponto de ebulição: 239 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 66…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005530
Número CAS: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
Assay ≥97.5 %