Print…
Ethyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Ethyl (R)-3-hydroxybutyrate, (R)-(-)-3-Hydroxybutyric Acid Ethyl Ester
H1029-1G H1029-5G
TCIAH1029-1GEA 29 EUR
TCIAH1029-1G TCIAH1029-5G
Ethyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate ≥98.0% (por GC)
Ethyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Ponto de Inflamação: 64°C
Número MDL : MFCD00075386
Número CAS: 24915-95-5
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -20.0 deg (neat)