Print…
3-Hydroxy-2,6-bis(hydroxymethyl)-4-pyrone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
H1019-1G H1019-5G
TCIAH1019-1GEA 69 EUR
TCIAH1019-1G TCIAH1019-5G
3-Hydroxy-2,6-bis(hydroxymethyl)-4-pyrone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Hydroxy-2,6-bis(hydroxymethyl)-4-pyrone
Fórmula: C₇H₈O₅
Número MDL : MFCD00110732
Número CAS: 2029-49-4
Encomendar
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point (Decomposition) 145.0 to 153.0 deg-C