Print…
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1016-25G H1016-5G
TCIAH1016-25GEA 175 EUR
TCIAH1016-25G TCIAH1016-5G
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₃
Número MDL : MFCD00023942
Número CAS: 15733-89-8
EINECS: 239-827-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c7af39f233fe23d5b039fd6b81ff8d12fa521e2&vid=641b016119ca4bc6af5615d86f1672d3356a59b5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency