Print…
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 4-Carboxy-1-cyclohexanemethanol
H1015-25G H1015-5G
TCIAH1015-25GEA 430 EUR
TCIAH1015-25G TCIAH1015-5G
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Número MDL : MFCD01734677
Número CAS: 13380-84-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9858d2d968e6f0ea3361d29ded06aa102f8f431c&vid=9858d2d968e6f0ea3361d29ded06aa102f8f431c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Purple powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %