Print…
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-one ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0996-25G H0996-5G
TCIAH0996-25GEA 194 EUR
TCIAH0996-25G TCIAH0996-5G
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-one ≥98.0% (por GC)
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-one
Fórmula: C₁₁H₁₂O₃
Número MDL : MFCD00012210
Número CAS: 1080-12-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 132.0 deg-C