Print…
Hexyldimethyloctylammonium bromide ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-Hexyl-N,N-dimethyloctan-1-aminium bromide
H0989-25G H0989-5G
TCIAH0989-25GEA 223 EUR
TCIAH0989-25G TCIAH0989-5G
Hexyldimethyloctylammonium bromide ≥97.0% (por análise titulométrica)
Hexyldimethyloctylammonium bromide
Fórmula: C₁₆H₃₆BrN
Peso Molecular: 322.38 g/mol
Número MDL : MFCD03093632
Número CAS: 187731-26-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %