Print…
9-(2-Hydroxyethyl)anthracene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(9-Anthryl)ethanol
H0970-1G H0970-5G
TCIAH0970-1GEA 183 EUR
TCIAH0970-1G TCIAH0970-5G
9-(2-Hydroxyethyl)anthracene ≥98.0% (por GC)
9-(2-Hydroxyethyl)anthracene
Fórmula: C₁₆H₁₄O
Peso Molecular: 222.29 g/mol
Número MDL : MFCD01318099
Número CAS: 54060-73-0
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C