Print…
4-(3-Hydroxyphenyl)piperidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(Piperidin-4-yl)phenol, 3-(4-Piperidyl)phenol
H0965-25G H0965-5G
TCIAH0965-25GEA 1827 EUR
TCIAH0965-25G TCIAH0965-5G
4-(3-Hydroxyphenyl)piperidine ≥98.0% (por GC)
4-(3-Hydroxyphenyl)piperidine
Fórmula: C₁₁H₁₅NO
Número MDL : MFCD02093474
Número CAS: 110878-71-2
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency