Print…
2-Hexyl-4-pentynoic acid ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0964-25G H0964-5G
TCIAH0964-25GEA 651 EUR
TCIAH0964-25G TCIAH0964-5G
2-Hexyl-4-pentynoic acid ≥95.0% (por análise titulométrica)
2-Hexyl-4-pentynoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₈O₂
Número MDL : MFCD00946863
Número CAS: 96017-59-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %