4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
H0960-25G
H0960-250G
TCIAH0960-25GEA
88
EUR
TCIAH0960-25G
TCIAH0960-250G
4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Fórmula:
C₇H₁₂O₃ Peso Molecular: 144.17 g/mol |
Número MDL :
MFCD00077974 Número CAS: 17419-81-7 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min 98.0 % (total of isomer) |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |