Print…
6-Hepten-1-ol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0949-25G H0949-5G
TCIAH0949-25GEA 1709 EUR
TCIAH0949-25G TCIAH0949-5G
6-Hepten-1-ol ≥96.0% (por GC)
6-Hepten-1-ol
Fórmula: C₇H₁₄O
Ponto de ebulição: 113°C
Número MDL : MFCD00229167
Número CAS: 4117-10-6
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba000f4127b3a80e6674b2c628726f2475d4f69f&vid=ba000f4127b3a80e6674b2c628726f2475d4f69f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %