Print…
3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxy-1,2-dimethylpyridin-4(1H)-one, Deferiprone, 1,2-Dimethyl-3-hydroxy-4-pyridone
H0944-25G H0944-5G
TCIAH0944-25GEA 165 EUR
TCIAH0944-25G TCIAH0944-5G
3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone ≥98.0% (por análise titulométrica)
3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone
Fórmula: C₇H₉NO₂
Ponto de Fusão: 260°C
Número MDL : MFCD00134497
Número CAS: 30652-11-0
Merck Index: 14,02859
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Acetic acid almost transparency