Print…
Itaconic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Methylenesuccinic acid, Methylenesuccinic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
I29204-100G I29204-1KG
SIALI29204-100GEA 26.7 EUR
SIALI29204-100G SIALI29204-1KG
Itaconic acid, Sigma-Aldrich®
Itaconic acid
Fórmula: C₅H₆O₄
Peso Molecular: 130.1 g/mol
Ponto de ebulição: 381
Ponto de Fusão: 162…167 °C
Densidade: 1.573 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004260
Número CAS: 97-65-4
EINECS: 202-599-6
Merck Index: 13,05264