Print…
Hexyl methyl ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N-hexylmethylether
H0930-25ML H0930-100ML
TCIAH0930-25MLEA 25 EUR
TCIAH0930-25ML TCIAH0930-100ML
Hexyl methyl ether ≥98.0% (por GC)
Hexyl methyl ether
Fórmula: C₇H₁₆O
Ponto de ebulição: 125°C
Ponto de Inflamação: 20°C
Número MDL : MFCD00015350
Número CAS: 4747-07-3
EINECS: 225-263-0
UN: 3271
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %