Print…
Ethyl-2-(hydroxymethyl)acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-(Hydroxymethyl)acrylic acid ethyl ester, Ethyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
Estabilização: Estabilizado com hidroquinona (HQ)
H0916-25G H0916-5G
TCIAH0916-25GEA 293 EUR
TCIAH0916-25G TCIAH0916-5G
Ethyl-2-(hydroxymethyl)acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizada
Ethyl-2-(hydroxymethyl)acrylate
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Peso Molecular: 130.1418 g/mol
Ponto de ebulição: 80°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01673859
Número CAS: 10029-04-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %