Print…
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Hydroxypivalic acid methyll ester, Methyl 2,2-Dimethyl-3-hydroxypropionate, Methyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate, Methyl Hydroxypivalate, Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate, 2,2-Dimethyl-3-hydroxypropionic acid methyll ester
H0906-25G H0906-500G
TCIAH0906-25GEA 47 EUR
TCIAH0906-25G TCIAH0906-500G
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 178°C
Ponto de Inflamação: 77°C
Número MDL : MFCD00009707
Número CAS: 14002-80-3
EINECS: 237-805-3
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %