Print…
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0899-25ML H0899-5ML
TCIAH0899-25MLEA 109 EUR
TCIAH0899-25ML TCIAH0899-5ML
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol ≥98.0% (por GC)
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Fórmula: C₇H₁₅NO₃
Ponto de ebulição: 92°C
Número MDL : MFCD00056657
Número CAS: 26690-80-2
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %