Print…
8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0877-25G H0877-5G
TCIAH0877-25GEA 558 EUR
TCIAH0877-25G TCIAH0877-5G
8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
8-Hydroxyquinoline-7-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₃
Número MDL : MFCD00671539
Número CAS: 19829-79-9
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %