Print…
Itaconic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.04812.0100 8.04812.0500 8.04812.9050
8.04812.0100EA 27 EUR
8.04812.0100 8.04812.0500 8.04812.9050
Itaconic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Itaconic acid
Fórmula: C₅H₆O₄
Ponto de ebulição: 381 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 162…167 °C
Densidade: 1,573 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004260
Número CAS: 97-65-4
EINECS: 202-599-6
Merck Index: 13,05264
Encomendar
Solubility 83 g/l (20 °C)
Melting Point 162 - 167 °C
Molar Mass 130.1 g/mol
Boiling Point 268 °C (decomposition)
Density 1.632 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 430 °C