Print…
Methyl-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
H0840-1G H0840-5G
TCIAH0840-1GEA 226 EUR
TCIAH0840-1G TCIAH0840-5G
Methyl-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Methyl-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Fórmula: C₆H₈N₂O₃
Número MDL : MFCD00191520
Número CAS: 82032-43-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency