Print…
Methyl-9-hydroxynonanoate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
H0835-1G H0835-5G
TCIAH0835-1GEA 206 EUR
TCIAH0835-1G TCIAH0835-5G
Methyl-9-hydroxynonanoate ≥95.0% (por GC)
Methyl-9-hydroxynonanoate
Fórmula: C₁₀H₂₀O₃
Ponto de ebulição: 272°C
Número MDL : MFCD00191518
Número CAS: 34957-73-8
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %