Print…
5-(4-Hydroxyphenyl)hydantoin ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
H0806-25G H0806-5G
TCIAH0806-25GEA 172 EUR
TCIAH0806-25G TCIAH0806-5G
5-(4-Hydroxyphenyl)hydantoin ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
5-(4-Hydroxyphenyl)hydantoin
Fórmula: C₉H₈N₂O₃
Número MDL : MFCD00044002
Número CAS: 2420-17-9
EINECS: 219-340-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %