Print…
ɑ-Hydroxy-γ-butyrolactone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-Hydroxytetrahydrofuran-2-one, Dihydro-3-hydroxy-2(3H)-furanone, 3-Hydroxydihydrofuran-2(3H)-one
H0788-10G H0788-25G
TCIAH0788-10GEA 262 EUR
TCIAH0788-10G TCIAH0788-25G
ɑ-Hydroxy-γ-butyrolactone ≥98.0% (por GC)
alpha-Hydroxy-gamma-butyrolactone
Fórmula: C₄H₆O₃
Ponto de ebulição: 133°C
Número MDL : MFCD00134268
Número CAS: 19444-84-9
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %