Print…
Dimethyl-trans-3-hexenedioate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
H0776-25G H0776-5G
TCIAH0776-25GEA 240 EUR
TCIAH0776-25G TCIAH0776-5G
Dimethyl-trans-3-hexenedioate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl-trans-3-hexenedioate
Fórmula: C₈H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 125°C
Número MDL : MFCD00145425
Número CAS: 25126-93-6
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %