Print…
2-(Hydroxymethyl)anthracene ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Anthracenemethanol
H0750-1G H0750-5G
TCIAH0750-1GEA 222 EUR
TCIAH0750-1G TCIAH0750-5G
2-(Hydroxymethyl)anthracene ≥98.0% (por HPLC)
2-(Hydroxymethyl)anthracene
Fórmula: C₁₅H₁₂O
Peso Molecular: 208.26 g/mol
Número MDL : MFCD00142932
Número CAS: 22863-82-7
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 221.0 to 227.0 deg-C