Print…
Itaconic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methylenesuccinic acid, Methylenesuccinic acid
A15566.0B A15566.0I A15566.30
A15566.0BEA 58.1 EUR
A15566.0B A15566.0I A15566.30
Itaconic acid ≥99%
Itaconic acid
Purity: 99% CAS No.: 97-65-4 Molecular Formula: C5H6O4 Formula Weight: 130.10 Melting Point: 165-169° Boiling Point: 268° Merck Reference: 14,5242 MDL No.: MFCD00004260
Fórmula: C₅H₆O₄
Peso Molecular: 130.1 g/mol
Ponto de ebulição: 268 °C
Ponto de Fusão: 165…169 °C
Densidade: 1.630
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004260
Número CAS: 97-65-4
EINECS: 202-599-6
Merck Index: 13,05264