Print…
10-Hydroxybenzo[h]quinoline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0738-1G H0738-5G
TCIAH0738-1GEA 37 EUR
TCIAH0738-1G TCIAH0738-5G
10-Hydroxybenzo[h]quinoline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
10-Hydroxybenzo[h]quinoline
Fórmula: C₁₃H₉NO
Número MDL : MFCD00142350
Número CAS: 33155-90-7
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency