Print…
2-Piperidineethanol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-(2-Hydroxyethyl)piperidine
H0736-25G H0736-500G
TCIAH0736-25GEA 34 EUR
TCIAH0736-25G TCIAH0736-500G
2-Piperidineethanol ≥96.0% (por GC)
2-Piperidineethanol
Fórmula: C₇H₁₅NO
Peso Molecular: 129.20 g/mol
Ponto de ebulição: 234°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005989
Número CAS: 1484-84-0
EINECS: 216-059-2
UN: 1759
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Solubility in Methanol almost transparency