Print…
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Trolox, 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid
H0726-1G H0726-5G
TCIAH0726-1GEA 42 EUR
TCIAH0726-1G TCIAH0726-5G
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid
Fórmula: C₁₄H₁₈O₄
Peso Molecular: 250.29 g/mol
Número MDL : MFCD00006846
Número CAS: 53188-07-1
EINECS: 258-422-8
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %