Print…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0724-25G H0724-5G
TCIAH0724-25GEA 180 EUR
TCIAH0724-25G TCIAH0724-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol ≥99.0% (por GC)
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol
Fórmula: C₉H₆F₆O
Ponto de ebulição: 160°C
Ponto de Inflamação: 56°C
Número MDL : MFCD00040983
Número CAS: 718-64-9
EINECS: 211-943-4
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30c1f8ca7b0ecc314defd4c518fa14c6a1f1656f&vid=30c1f8ca7b0ecc314defd4c518fa14c6a1f1656f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %