Print…
Itaconic acid 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methylenesuccinic acid, Methylenesuccinic acid
122810010 122812500 122810051
ACRO122810010EA 50.2 EUR
ACRO122810010 ACRO122812500 ACRO122810051
Itaconic acid 99+%
Itaconic acid
Fórmula: C₅H₆O₄
Peso Molecular: 130.1 g/mol
Ponto de ebulição: 381
Ponto de Fusão: 165…168 °C
Densidade: 1.57 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004260
Número CAS: 97-65-4
EINECS: 202-599-6
Merck Index: 13,05264
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 168 °C
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm