Print…
2-(5-tert-Butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0719-25G H0719-500G
TCIAH0719-25GEA 33 EUR
TCIAH0719-25G TCIAH0719-500G
2-(5-tert-Butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-(5-tert-Butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole
Fórmula: C₁₆H₁₇N₃O
Peso Molecular: 267.33 g/mol
Número MDL : MFCD03844795
Número CAS: 3147-76-0
EINECS: 221-574-0
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C