Print…
2-(2-Hydroxy-5-tert-octylphenyl)benzotriazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(2H-Benzo[d][1,2,3]triazol-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol
H0716-25G H0716-500G
TCIAH0716-25GEA 19 EUR
TCIAH0716-25G TCIAH0716-500G
2-(2-Hydroxy-5-tert-octylphenyl)benzotriazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-(2-Hydroxy-5-tert-octylphenyl)benzotriazole
Fórmula: C₂₀H₂₅N₃O
Peso Molecular: 323.44 g/mol
Número MDL : MFCD00013338
Número CAS: 3147-75-9
EINECS: 221-573-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C