Print…
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0715-25G H0715-500G
TCIAH0715-25GEA 41 EUR
TCIAH0715-25G TCIAH0715-500G
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone ≥98.0% (por GC)
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Fórmula: C₆H₆O₃
Número MDL : MFCD00006641
Número CAS: 675-10-5
EINECS: 211-619-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %