Print…
3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0707-25G H0707-5G
TCIAH0707-25GEA 123 EUR
TCIAH0707-25G TCIAH0707-5G
3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₀O₄
Número MDL : MFCD00059082
Número CAS: 143355-56-0
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %