Print…
3-Indolepropanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
H0680-1G H0680-5G
TCIAH0680-1GEA 81 EUR
TCIAH0680-1G TCIAH0680-5G
3-Indolepropanol ≥98.0% (por GC)
3-Indolepropanol
Fórmula: C₁₁H₁₃NO
Ponto de ebulição: 200°C
Número MDL : MFCD00013437
Número CAS: 3569-21-9
EINECS: 222-667-9
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %