Print…
4-(4-Hydroxyphenoxy)benzoic acid ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0642-1G H0642-5G
TCIAH0642-1GEA 108 EUR
TCIAH0642-1G TCIAH0642-5G
4-(4-Hydroxyphenoxy)benzoic acid ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
4-(4-Hydroxyphenoxy)benzoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₀O₄
Número MDL : MFCD00059645
Número CAS: 500-76-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 194.0 to 197.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency