Print…
4-(3-Hydroxyphenoxy)benzoic acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
H0641-5G H0641-1G
TCIAH0641-5GEA 306 EUR
TCIAH0641-5G TCIAH0641-1G
4-(3-Hydroxyphenoxy)benzoic acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
4-(3-Hydroxyphenoxy)benzoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₀O₄
Número MDL : MFCD00059644
Número CAS: 56183-35-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ae0c292028a39eed06988ed5b34e8e14732ef74&vid=427bfbd1e3b7239799e870b9e20f12d45a8d1afd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 169.0 to 172.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency