Print…
2-Hydroxy-2-methylbutyric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0636-25G H0636-5G
TCIAH0636-25GEA 119 EUR
TCIAH0636-25G TCIAH0636-5G
2-Hydroxy-2-methylbutyric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Hydroxy-2-methylbutyric acid
Fórmula: C₅H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 109°C
Número MDL : MFCD00004476
Número CAS: 3739-30-8
EINECS: 223-120-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Water within almost transparency