Print…
Dimethyl itaconate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Itaconic acid dimethyl ester, Methylenesuccinic acid dimethyl ester
Estabilização: Stabilised with hydroquinone (HQ)
I0206-500G I0206-25G
TCIAI0206-500GEA 76 EUR
TCIAI0206-500G TCIAI0206-25G
Dimethyl itaconate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Dimethyl itaconate
Fórmula: C₇H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 109°C
Ponto de Fusão: 38 °C
Densidade: 1,1399 g/cm³ (14.7 °C)
Número MDL : MFCD00008446
Número CAS: 617-52-7
EINECS: 210-519-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=449af5f61ca2d1608e1eb79b7ca68a1565597bbe&vid=449af5f61ca2d1608e1eb79b7ca68a1565597bbe&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %