Print…
3-Hydroxy-3-methylvaleric acid ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxy-3-methylpentanoic Acid
H0626-25G H0626-5G
TCIAH0626-25GEA 299 EUR
TCIAH0626-25G TCIAH0626-5G
3-Hydroxy-3-methylvaleric acid ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
3-Hydroxy-3-methylvaleric acid
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 144°C
Número MDL : MFCD00059657
Número CAS: 150-96-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %